Learn More
Afatinib dimaleate, MedChemExpress
Descripción
Afatinib (BIBW 2992) dimaleate is an orally active, potent and irreversible dual specificity inhibitor of ErbB family (EGFR and HER2), with IC50 values of 0.5 nM, 0.4 nM, 10 nM and 14 nM for EGFRwt, EGFRL858R, EGFRL858R/T790M and HER2, respectively. Afatinib dimaleate can be used for the research of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), non-small cell lung cancer (NSCLC) and gastric cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Afatinib dimaleate |
| CAS | 850140-73-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H33ClFN5O11 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | BIBW 2992MA2 |
| Solubility Information | H2O : 50 mg/mL (69.63 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (48.74 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F)=NC=N2)=C1)O[C@H]4CCOC4)/C=C/CN(C)C.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 718.08 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?