Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adrenocorticotropic Hormone (1-39), human
Product Code. 15407899
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
1 mg
Unit Size:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15407899 0.5 mg 0.5mg
15417899 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15407899 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66508.!D
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12279-41-3
Specifica
Content And Storage Store at -20°C
Format Solid
Molecular Formula C207H308N56O58S
InChI Key IDLFZVILOHSSID-UHFFFAOYNA-N
SMILES CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CNC=N1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC Name 4-({1-[(1-{[1-({1-[({[6-amino-1-(2-{[1-({[(5-amino-1-{[5-amino-1-({1-[(1-{2-[(1-{[5-amino-1-({1-[(1-{2-[(2-carbamoyl-1-{[({1-[(3-carboxy-1-{[2-carboxy-1-({3-carboxy-1-[(1-{[1-({3-carboxy-1-[(1-{[1-(2-{[1-({3-carboxy-1-[(1-carboxy-2-phenylethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}-2-hydroxyethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl]-2-methylpropyl}carbamoyl)pentyl]carbamoyl}-2-methylpropyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl]-4-carbamimidamidobutyl}carbamoyl)pentyl]carbamoyl}pentyl)carbamoyl]methyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-1-oxohexan-2-yl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]-2-(1H-indol-3-yl)ethyl}carbamoyl)-4-carbamimidamidobutyl]carbamoyl}-2-phenylethyl)carbamoyl]-2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl}carbamoyl)-4-(2-{2-[2-(2-amino-3-hydroxypropanamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-hydroxypropanamido}-4-(methylsulfanyl)butanamido)butanoic acid
Quantity 0.5 mg
Molecular Weight (g/mol) 4541.14
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.