Learn More
Melford Adonitol
Beskrivelse
Adonitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose.
Adonitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. It occurs naturally in the plant Adonis vernalis, as well as in the cell walls of Gram positive bacteria.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 488-81-3 |
| Molecular Formula | C5H12O5 |
| Quantity | 500 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?