Learn More
Thermo Scientific™ Adjustable Test Tube Racks with Holder for MaxQ™ High Performance Shakers
Product Code. 11881331 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Holds:
10-13 mm Tubes
16-20mm Tubes
21-25 mm Tubes
26-30 mm Tubes
Tamaño de la unidad:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Holds unitSize
11881331 10-13 mm Tubes Each
11881281 16-20mm Tubes Each
11891331 21-25 mm Tubes Each
11769438 26-30 mm Tubes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11881331 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 600076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Place these adjustable rack holders at any angle to increase sample aeration. They offer exceptional flexibility and incredible convenience for 10 to 30 mm diameter tubes.
Place these adjustable rack holders at any angle to increase sample aeration. Thermo Scientific™ Adjustable Test Tube Racks with Holder for MaxQ™ 8000 Shakers provide added convenience and will accommodate test tube diameters from 10 to 30 mm. These rack holders deliver exceptional flexibility — the right choice for shaking tubes.
  • Can be used only with their corresponding rack size
Includes: One test tube rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Holds 10-13 mm Tubes
Tube Size 10 to 13 mm
Tube Capacity 3 mL to 7 mL
Product Type Test Tube Rack with Holder
Description Adjustable test tube rack
No. of Positions 72
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.