Learn More
Adjudin, MedChemExpress
Description
Adjudin is an extensively studied male contraceptive with a superior mitochondria-inhibitory effect. Adjudin is also a potent Cl- channel blocker.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Adjudin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 252025-52-8 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H12Cl2N4O |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | AF-2364 |
| Solubility Information | DMSO : 16.67 mg/mL (49.73 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?