Beschreibung
- With the right type of filter, the Adflo respirator effectively protects you against both particles and gases - all in one system. Gas filters are sold as separate accessories
- Incorporating a Li-ion battery, making the turbo almost 20% lighter in weight
- To remove unpleasant smells an odor filter can be added (not needed if a gas filter is installed) - sold separately
- The airflow is always a constant nominal rate of 170 L per minute, regardless of the battery's charge or the particle loading of the filter
- For hot, humid jobs, you can increase the airflow to 200 L per minute by simply pushing the ON button a second time
- The lightweight Lithium-ion battery fully charges in 4.5 hours and has a operating time of 7-9 hours. If you like to extend operating time, there is a heavy-duty battery option available
- To order a complete welding helmet system, first select headtop
Spezifikation
Spezifikation
| Battery Life | 7 to 9 hr. |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Certifications/Compliance | EN 12941 |
| Product Type | PARP Air Source |
| Includes | Particulate HE Filter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?