Learn More
Adenine, MedChemExpress
Description
Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Adenine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 73-24-5 |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C5H5N5 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 6-Aminopurine Vitamin B4 |
| Solubility Information | DMSO : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?