Learn More
Adamantane-d16, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D |
| Formula Weight | 152.226 |
| Chemical Name or Material | Adamantane-d16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?