missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAD2 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18226573 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18226573 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18226573 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP157511

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ADAD2 Polyclonal specifically detects ADAD2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ADAD2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formulation PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gene Accession No. Q8NCV1
Gene Alias adenosine deaminase domain containing 2, adenosine deaminase domain-containing protein 2, TENRLFLJ00337, Testis nuclear RNA-binding protein-like
Gene Symbols ADAD2
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptides corresponding to ADAD2(adenosine deaminase domain containing 2) The peptide sequence was selected from the C terminal of ADAD2. Peptide sequence TPDTCRGLSLNWSLGDPGIEVVDVATGRVKANAALGPPSRLCKASFLRAF.
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 161931
Test Specificity Expected identity based on immunogen sequence: Human: 100%; Canine: 85%; Guinea pig: 85%; Equine: 85%; Bovine: 78%; Rabbit: 78%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Target Species Human, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.