Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology
Shop All Ansell ProductsBeschreibung
- Highly reflective back keeps workers safe in low-visibility and dark environments
- Intercept™ is a specialized knitting technology that blends engineered, synthetic, and natural fibers into high performance yarns
- 13-gauge liner offers increases comfort for all day wear
- Breathable fabric minimizes perspiration compared to leather
- Ergonomic design provides naturally curved, relaxed fit to reduce hand fatigue
- Enhances grip capabilities in wet and dry conditions
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Hi-vis Orange |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Material | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Multi-activity Gloves |
| Size | 10 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?