Learn More
Acipimox, MedChemExpress
Beskrivelse
Acipimox (K-9321), a nicotinic acid analogue, is an antilipolytic compound. Acipimox stimulates leptin releas, inhibits lipolysis and suppresses systemic levels of free fatty acids (FFAs) and improves insulin sensitivity.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Acipimox |
| CAS | 51037-30-0 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H6N2O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | K-9321 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (129.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C[N+]([O-])=C(C)C=N1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.12 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?