Spécification
| Absorbance | ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water; >250 lambda 530 - 534 nm, 0.02 g/l water |
| Chemical Name or Material | Acid Red 1 |
| CAS | 3734-67-6 |
| Molecular Formula | C18 H13 N3 Na2 O8 S2 |
| MDL Number | 00003954 |
| Synonym | 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050 |
| Solubility Information | Soluble in water |
| Infrared Spectrum | Conforms |
| Molecular Weight (g/mol) | 509.43 |
| Loss on Drying | ≤10 % |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?