Learn More
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) |
| CAS | 12082-47-2 |
| Molecular Formula | C9 H11 O2 Rh |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium, 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I), Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) Acetylacetonate, Bisethylenerhodium Acetylacetonate, Diethenylrhodium Acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium, bis(eta2-ethene)(2,4-pentanedionato-kO,kO')rhodiumn |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H7O2.2C2H2.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3H,1-2H3;2*1-2H;/q-1;;;+1 |
| SMILES | CC1=[O][Rh+]23(C=C2)(C=C3)[O]=C(C)[CH-]1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.088 |
| Formula Weight | 253.981 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?