Learn More
Acetohexamide, TRC
Code produit 30180419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30180419 250 mg 250mg
30180278 1 g 1g
30180002 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30180419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA162650250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 968-81-0
Molecular Formula C15 H20 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 324.4
Synonym Benzenesulfonamide, 4-acetyl-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-Urea, 1-[(p-acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexyl- (6CI,8CI), 1-(p-Acetylbenzenesulfonyl)-3-cyclohexylurea, 1-[(p-Acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Acetohexamid, Acetohexamide, Dimelin, Dimelin (antidiabetic), Dimelor, Dymelor, Gamadiabet, Hypoglicil, Metaglucina, Minoral, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, Ordimel, Tsiklamid, U 14812
IUPAC Name 1-(4-acetylphenyl)sulfonyl-3-cyclohexylurea
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2
Spécification
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19)
Formula Weight 324.1144
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Acetohexamide
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.