Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Heating Cooling Drybath
Codice prodotto. 15298884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Tube Size:
0.5mL
1.5mL
10mm
12mm
13mm
15mL
15mm
16mm
18mm
20mm
50mL large
50mL small
Dimensione della confezione:
Each
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places Tube Size unitSize
15298884 6 50mL large Each
15258884 48 0.5mL Each
15268884 30 1.5mL Each
15278884 15 15mL Each
15288884 6 50mL small Each
15208894 35 10mm Each
15218894 24 12mm Each
15228894 24 13mm Each
15248894 20 15mm Each
15258894 16 16mm Each
15268894 12 18mm Each
15278894 12 20mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15298884 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88880133
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Optimize the performance of our digital heating cooling drybath and digital heating shaking bath by using these accessories.
Use Thermo Scientific™ Accessories for Digital Heating Cooling Bath to optimize flexibility and performance.
  •  Warranty: 2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacity (Metric) 50 mL
Lighting LED
No. of Places 6
Type Block
Tube Size 50mL large
Dimensions (L x W x H) 3 x 3.9 x 3.4 in. (76.5 x 98 x 87 mm)
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.