Learn More
Beskrivning
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Rat
Specifikationer
Specifikationer
| Applications | Sandwich ELISA |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | Il18 |
| Quantity | 10 x 96 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Test Specificity | This product reacts with Rat. |
| Target Species | Rat |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?