Learn More
a-Bromostyrene (~90%, ~1% Hydroquinone as stabilizer), TRC
Artikelnummer. 30342514
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30342514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30342514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68393025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material alpha-Bromostyrene
CAS 98-81-7
Molecular Formula C8 H7 Br
Quantity 25 g
Synonym Styrene,, (1-Bromoethenyl)benzene, (1-Bromovinyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethene, 1-Bromo-1-phenylethylene, 1-Bromostyrene, 1-Phenylvinyl bromide, α-Bromostyrene
InChI Formula InChI=1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
SMILES BrC(=C)c1ccccc1
IUPAC Name 1-bromoethenylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 183.05
Formula Weight 181.9731