Learn More
A-317491, MedChemExpress
Description
A-317491 is a potent, selective and non-nucleotide antagonist of P2X3 and P2X2/3 receptors, with Kis of 22, 22, 9, and 92 nM for hP2X3, rP2X3, hP2X2/3, and rP2X2/3, respectively. A-317491 is highly selective (IC50>10 μM) over other P2 receptors and other neurotransmitter receptors, ion channels, and enzymes. A-317491 reduces inflammatory and neuropathic pain by blocking P2X3 and P2X2/3 receptor-mediated calcium flux.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | A-317491 |
| CAS | 475205-49-3 |
| Color | Pink |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C33H27NO8 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 47 mg/mL (83.10 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CC(C(N(CC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)[C@H]4CCCC5=C4C=CC=C5)=O)=C(C(O)=O)C=C1C(O)=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 565.57 |
| Formula Weight | 565.57 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?