Learn More
Iodine, crystalline, 99.5%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014248.14
Product Code. 11307827
  • 56.10 EUR / 25g
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
7553-56-2
99.5%
MFCD00011355,MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
253.81
Iodine, crystalline
25g
I2
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
4.93 g/mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.