Learn More
(9Beta,11Beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Product Code. 30321635
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
Unit Size:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30321635 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30321635 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1896102.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material (9beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
CAS 103466-44-0
Molecular Formula C23H26O5
Quantity 2.5 mg
Synonym (9β,11β)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, (4aS,4bS,5aS,6aS,9aS)-7-(2-21-(Acetyloxy)-9b,11b-epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dionedroxyacetyl)-4a,6a-dimethyl-5a,6,6a,9,9a,9b,10,11-octahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-2(4aH)-one
InChI Formula InChI=1S/C23H26O5/c1-13(24)27-12-19(26)18-7-6-16-17-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,3)23(17)20(28-23)11-21(16,18)2/h7-10,16-17,20H,4-6,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20-,21-,22-,23+/m0/s1
SMILES O=C(C)OCC(C1=CC[C@]([C@@](CC2)([H])[C@@]3([C@](C=C4)(C)C2=CC4=O)O[C@H]3C5)([H])[C@@]15C)=O
IUPAC Name 2-((4aS,4bS,5aS,6aS,9aS,9bS)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,9,9a,9b,10,11-decahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-7-yl)-2-oxoethyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 382.46
Formula Weight 382.18
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.