Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 2 x 8 Strips
Description
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- 2 x 8 strips
- Non-Pyrogenic
- Light beam not deflected by well profile Suitable for transmission measurements
- Polystyrene surface is more hydrophobic than surface of hi
Specifications
Specifications
| Format | Strip Plate |
| Binding Type | Medium Binding |
| Color | White |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 6 |
| Volume (Metric) Working | 20 to 350 μL |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Microlon 200 |
| Total Volume (Metric) Well | 388 μL |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?