Beschreibung
- Ergonomically designed full-vision goggles with a sophisticated ventilation system
- Suitable for workers who also require prescription eyeglasses
- High quality, durable neoprene headband
- Anti-fog coated interior
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Lens Coating | Anti-fog |
| Color | Gray |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Anti-fog Goggles |
| Headband Material | Neoprene |
| Model | 9301 Ultravision |
| Ventilation Details | Indirect Ventilation |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?