Learn More
Cytiva 903 Protein Saver Cards
Description
Save time and costs during sample collection, transport, and archiving. Whatman™ 903 Protein Saver Card (EU) fits in the Whatman™ foil barrier resealable bags for storage.
- Ready-to-use cards and kits
- Strict quality control and ISO9001 manufacturing standards ensure high quality, reproducibility, and purity
- The sample collection area of our 903 Proteinsaver Card contains five half-inch circles
- Each circle holds 75-80 μl of sample
- Wraparound cover has spaces for name and date of collection and is imprinted with the universal biohazard symbol
Specifications
Specifications
| Product Type | Base Scale |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?