Learn More
8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline), Mikromol™
Product Code. 30463779
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
4 x 25 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30463779 4 x 25 mg 100mg
30049537 25 mg 25mg
30050289 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30463779 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0390.0100254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Analyte or Component Names 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H9 N O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
Solution Type Neat
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC Name 2-methylquinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 159.18
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 159.0684 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.