Learn More
8-Aminoquinoline, 98+%
Codice prodotto. 10051270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
10051270 5 g 5g
10346810 10 g 10g
10125543 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10051270 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123710050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 578-66-5
Molecular Formula C9H8N2
Molecular Weight (g/mol) 144.18
MDL Number MFCD00006809
InChI Key WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC Name quinolin-8-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Specifica
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 62.0°C to 65.0°C
Color Beige-Brown to Green
Boiling Point 174.0°C (26.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Beilstein 22, 450
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in ether
Formula Weight 144.18
Percent Purity 98+%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 8-Aminoquinoline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.