Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| CAS | 279-49-2 |
| CAS Min % | 98.5 |
| Color | Colorless |
| CAS Max % | 100.0 |
| Density | 0.9600g/mL |
| Quantity | 5 g |
| Flash Point | 12°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P240-Ground/bond container and receiving equipment.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?