Learn More
7-Methoxy-1-tetralone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11368156
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11368156 5 g 5g
11358156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11368156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6836-19-7
Molecular Formula C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.215
MDL Number MFCD00001696
InChI Key GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
PubChem CID 81276
IUPAC Name 7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Specifica
Melting Point 59°C to 63°C
Quantity 5 g
Beilstein 2208389
Formula Weight 176.22
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 7-Methoxy-1-tetralone
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.