Learn More
7-Hydroxy Warfarin, TRC
Product Code. 17964935
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17964935 1 mg 1mg
17940575 10 mg 10mg
17903315 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17964935 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9961301MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-09-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17834-03-6
Molecular Formula C19 H16 O5
Molecular Weight (g/mol) 324.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4,7-dihydroxy- (8CI), 4,7-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxywarfarin
IUPAC Name 4,7-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccc(O)cc2OC1=O)c3ccccc3
Spécification
Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
Formula Weight 324.0998
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 7-Hydroxy Warfarin
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.