Learn More
7-Chloroisatin, 97%
Artikelnummer. 15451908
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15451908 5 g 5g
15441908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15451908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55594.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7477-63-6 | C8H4ClNO2 | 181.575 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7477-63-6
Molecular Formula C8H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 181.575
MDL Number MFCD00022796
InChI Key MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344135
IUPAC Name 7-chloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC(=O)C2=O
Tekniske data
Melting Point 187°C to 191°C
Color Orange
Quantity 5 g
Synonym 7-chloroisatin, 7-chloroindoline-2,3-dione, 7-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-chloro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-chloro, 1h-indole-2,3-dione,7-chloro, 7-chloro-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 7-chlorisatin, 7-chloro isatin, pubchem15537
Formula Weight 181.58
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 7-Chloroisatin
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.