missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Azaindole, TRC

Code produit 30335011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30335011 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30335011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA80027510G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 7-Azaindole
CAS 271-63-6
Molecular Formula C7 H6 N2
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)
SMILES c1cnc2[nH]ccc2c1
IUPAC Name 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Formula Weight 118.0531
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.