Specifications
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 133°C to 137°C |
| Color | Yellow to Brown |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 94% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 147.18 |
| Percent Purity | 95% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?