Learn More
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Código de producto. 30944438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30944438 1 g 1g
30943447 250 mg 250mg
30940212 25 g 25g
30935387 100 mg 100mg
30939085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30944438 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1098751g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Specifications
CAS 26893-68-5
Molecular Formula C6H4N2O4
MDL Number MFCD04114205
Quantity 1 g
SMILES [N+](=O)([O-])C1=CC=CC(=N1)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 168.11
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid