missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methylquinoline, TRC

Product Code. 30479728
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30479728 10 g 10g
30464770 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30479728 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32800510G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-09-2026
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 91-62-3
Molecular Formula C10 H9 N
Molecular Weight (g/mol) 143.185
Synonym 6-Methylquinoline, NSC 4152
IUPAC Name 6-methylquinoline
SMILES Cc1ccc2ncccc2c1

Especificaciones

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Formula Weight 143.0735
Chemical Name or Material 6-Methylquinoline
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.