Learn More
6-Methoxysalicylic Acid, TRC
Product Code. 30471368
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Förpackningsstorlek
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30471368 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30471368 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM26451010G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 6-Methoxysalicylic Acid
CAS 3147-64-6
Molecular Formula C8H8O4
Quantity 10 g
Synonym 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
IUPAC Name 2-hydroxy-6-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Formula Weight 168.04
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.