Learn More
6-Fluoronicotinic Acid, TRC
Code produit. 30401831
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. Quantity unitSize
30401831 250 mg 250mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30401831
Marque: Toronto Research Chemicals TRCF593683250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 6-Fluoronicotinic Acid
CAS 403-45-2
Molecular Formula C6 H4 F N O2
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)nc1
IUPAC Name 6-fluoropyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 141.1
Formula Weight 141.023
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.