Learn More
6-Chloropiperonyl alcohol, 98%
Product Code. 11392306
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11392306 5 g 5g
11302316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11392306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05972.06
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2591-25-5 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2591-25-5
Molecular Formula C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.591
MDL Number MFCD00051727
InChI Key ADHYYNHCXPPVHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropiperonyl alcohol, 6-chloro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-chlorobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 2-chlor-4,5-methylendioxy-benzylalkohol, 6-chloro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-chloro-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7015319
IUPAC Name (6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C(=C2)CO)Cl
Specifica
Melting Point 68°C to 72°C
Quantity 5 g
Beilstein 150801
Formula Weight 186.6
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Chloropiperonyl alcohol
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.