Learn More
6-Alpha-Methyl Prednisolone, TRC
Product Code. 30137136
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30137136 50 mg 50mg
30008067 1 g 1g
18072250 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32593450MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-43-2
Molecular Formula C22 H30 O5
Molecular Weight (g/mol) 374.47
Synonym Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl- (7CI,8CI), (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21β-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methylprednisolone, A-Methapred, Besonia, Dopomedrol, Duralone, M-Prednisol, Medesone, Medorol, Medralone, Medrate, Medrol, Medrone, Metastab, Methypred, Metilbetasone, Metilprednisolone, Metipred, Metrisone, Moderin, NSC 19987, Noretona, Prednol, Prednol L, Promacortine, SW 196788, Solimedrol, Suprametil, U 7532, Urbason, Urbasone, Urbazone, Wyacort, δ1-6α-Methylhydrocortisone
IUPAC Name (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Tekniske data
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight 374.2093
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Methylprednisolone
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.