Learn More
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337219
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11337219 5 g 5g
11347219 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11337219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27407.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26518-71-8
Molecular Formula C10H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 191.186
MDL Number MFCD01321313
InChI Key BKJFWHFUERNXLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3641956
IUPAC Name 6-acetyl-4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCC(=O)N2
Tekniske data
Melting Point 193°C to 199°C
Quantity 5 g
Synonym 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl, 6-acetyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-1co8k, 6-acetyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,6-acetyl, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4 h-one
Formula Weight 191.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.