Learn More
5-Vinylbenzo[d][1,3]dioxole (stabilized with TBC), TRC
Code produit 30453568
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30453568 50 mg 50mg
30451712 500 mg 500mg
30451689 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30453568 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV37520350MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7315-32-4
Molecular Formula C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
IUPAC Name 5-ethenyl-1,3-benzodioxole
SMILES C=Cc1ccc2OCOc2c1
Spécification
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-4-8-9(5-7)11-6-10-8/h2-5H,1,6H2
Formula Weight 148.0524
Chemical Name or Material 5-Vinylbenzo[d][1,3]dioxole
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.