Learn More
5-Methylfurfural, MedChemExpress
Description
5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-Methylfurfural |
| CAS | 620-02-0 |
| Color | Light Yellow to Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H6O2 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (908.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CC1=CC=C(C)O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.11 |
| Formula Weight | 110.11 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?