Learn More
5-Methylcytosine, 97%
Code produit 11355827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11355827 500 mg 500mg
11345827 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11355827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043492.ME
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 554-01-8 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
5-Methylcytosine is used as a marker to protect DNA from being cut by native methylation-sensitive restriction enzymes. It is also employed in the production of 4-amino-5-hydroxy-5-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-imidazole-1-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-01-8
Molecular Formula C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.13
MDL Number MFCD00233537
InChI Key LRSASMSXMSNRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylcytosine, cytosine, 5-methyl, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-methyl, 5-methylcytosine van, 5 methylcytosine, 5-methyl-cytosine, unii-6r795cqt4h, 4-amino-5-methyl-2-pyrimidinol, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one, cytosine, 5-methyl-van
PubChem CID 65040
ChEBI CHEBI:27551
IUPAC Name 6-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-one
SMILES CC1=C(N)NC(=O)N=C1
Spécification
Quantity 500 mg
Merck Index 14,6050
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 125.13
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material 5-Methylcytosine
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.