Learn More
Beskrivning
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifikationer
Specifikationer
| Density | 0.814g/mL at 25°C |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3)2CHCH2CH2COCH3 |
| Quantity | 20 L |
| UN Number | UN2302 |
| Beilstein | 506163 |
| Formula Weight | 114.19g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Chemical Name or Material | 5-Methyl-2-hexanone |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?