Learn More
Hamilton™ 5 μL 800 Series Microliter Syringe
Beskrivning
- Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
- Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 5 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Material | Borosilicate Glass |
| Needle Gauge | 26s G |
| Diameter (English) Inner | 0.014 in. |
| Diameter (English) Inner Needle | 0.005 in. |
| Diameter (Metric) Inner Needle | 0.13 mm |
| Diameter (English) Outer Needle | 0.0187 in. |
| Diameter (English) Outer | 0.260 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.343 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 6.60 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?