Specifications
| Color | Gray |
| Assay Percent Range | 0.993 |
| Quantity | 25 mg |
| Formula Weight | 169.2°C - 170.6°CC |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | 5-Hydroxytryptamine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?