Learn More
5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3, TRC
Product Code. 30394598
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
5 mg
Unit Size:
0.5mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30394598 0.5 mg 0.5mg
30398174 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30394598 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9536040.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3
Molecular Formula C713C3H9NO3
Quantity 0.5 mg
Synonym (5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid-13C3, 5-HIAA-13C3, 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxy-3-indolylacetate-13C3, 5-Hydroxy-IAA-13C3, 5-Hydroxyheteroauxin-13C3, 5-Hydroxyindol-3-ylacetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindoleacetic Acid-13C3, 5-Oxyindoleacetic Acid-13C3, NSC 90432-13C3
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i3+1,5+1,10+1
SMILES OC1=CC=C2C(C([13CH2][13C](O)=O)=[13CH]N2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 194.16
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.