missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 50-91-9 |
| Molecular Formula | C9H11FN2O5 |
| MDL Number | MFCD00006530 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd |
| InChI Key | ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O |
| IUPAC Name | 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.19 |
| PubChem CID | 5790 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?