Learn More
5-Fluoro-2-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454017
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15454017 1 g 1g
15464017 5 g 5g
15474017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15454017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30991.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51173-04-7
Molecular Formula C6H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 127.118
MDL Number MFCD03095252
InChI Key GYGABXVZIHADCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-fluoropyridine, pyridine, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxy-pyridine, pubchem11248, acmc-1b1gh, 3-fluoro-6-methoxypyridine, 5-fluoro-2-methoxy pyridine, ksc497o4b, 5-fluoropyridin-2-yl methyl ether, abbypharma ap-14-5659
PubChem CID 2783175
IUPAC Name 5-fluoro-2-methoxypyridine
SMILES COC1=NC=C(C=C1)F
Specifikationer
Quantity 1 g
UN Number UN1993
Formula Weight 127.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Fluoro-2-methoxypyridine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.