Learn More
5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10477052
Click to view available options
Quantity:
50 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10477052
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01341EE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 130-26-7
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C9H5ClINO
Quantity 50 g
Synonym clioquinol, iodochlorhydroxyquin, chloroiodoquin, chinoform, chloroiodoquine, 5-chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, iodochloroxyquinoline, cliquinol, vioform, chlorojodochin
InChI Key QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)I)O)N=C1
IUPAC Name 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 305.499
PubChem CID 2788
ChEBI CHEBI:74460
Formula Weight 305.5
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Chloro-7-iodoquinolin-8-ol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato