Learn More
5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
:
1g;
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 55854-46-1 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Molecular Formula | C4H2BrClO2S2 |
| MDL Number | MFCD00084909 |
| Quantity | 1g |
| Synonym | 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride |
| InChI Key | WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1 |
| IUPAC Name | 5-bromothiophene-2-sulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.53 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering