Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-idolyl-α-D-galactopyranoside, MP Biomedicals™
Product Code. 11496331 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11496331 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11496331 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219392125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.60 EUR
    77.70 EUR / 25mg
    Save 3.90 EUR
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity substrate for research applications.
Specifica
CAS 107021-38-5
Color White
Assay Percent Range >99%
Molecular Formula C14H15BrClNO6
MDL Number MFCD00063780
Quantity 25 mg
Synonym x-alpha-gal, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloroindoxyl alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, x-alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactoside
InChI Key OPIFSICVWOWJMJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)C(O)C(O)C1O
IUPAC Name 2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 408.63
PubChem CID 10173103
ChEBI CHEBI:75506
Formula Weight 408.63
Grade Research, NA
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 5-Bromo-4-chloro-3-idolyl-α-D-galactopyranoside
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.